1.46407
Buffered NaCl-Peptone Solution
ready-to-use, bottle volume 90 mL , filling volume
Synonim(y):
Buffered Saline Peptone Water, Buffered Sodium Chloride Peptone Solution
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.13
Poziom jakości
opis
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
sterylność
sterile; autoclaved
Postać
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
closure type wide neck
ready-to-use
opakowanie
single packed of 90 mL (in 275 mL wide mouth bottle (6 bottles per box))
bottle of
pojemność butelki
275 mL
objętość butelki
90 mL , filling volume
pH
7.0
Zastosowanie
cosmetics
sterility testing
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for