Kluczowe dokumenty
1.46369
Millipore
Buforowany roztwór peptonu NaClBuforowany roztwór peptonu NaCl
bottle of, ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
About This Item
Kod UNSPSC:
12352201
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
Właściwości
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
opakowanie
bottle of
metody
microbiological culture: suitable
sterile filtration: suitable
pojemność butelki
125 mL
objętość butelki
100 mL , filling volume
pH
7.0±0.2
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for Media Selectivity
Opis ogólny
Buforowany roztwór peptonowy NaCl to bufor o niskiej zawartości peptonu uzupełniony buforem fosforanowym i chlorkiem sodu.
Połączenie buforu fosforanowego, chlorku sodu i peptonu zwiększa żywotność wrażliwych mikroorganizmów poprzez zapewnienie izotonicznego środowiska. utrzymuje żywotność badanych mikroorganizmów obecnych w badanych próbkach.
Zastosowanie
Buforowany roztwór peptonu NaCl jest stosowany do badania mikrobiologicznego niesterylnych próbek. Nadaje się do rozcieńczania, przygotowywania i płukania próbek.
Cechy i korzyści
  • Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Zostały one opracowane i przetestowane pod kątem zgodności z wymogami farmakopei.
  • Pożywki do testów sterylności i roztwory płuczące są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001. Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i promocji wzrostu.
  • Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, zwiększając tym samym dokładność i znacznie zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.