1.46360
Buffered NaCl-Peptone Solution
ready-to-use, bottle volume 90 mL , filling volume
Synonim(y):
Buffered Saline Peptone Water, Buffered Sodium Chloride Peptone Solution
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.13
Poziom jakości
opis
For microbial examination of non-sterile pharmaceutical products
Postać
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
closure type screw cap with septum
ready-to-use
opakowanie
single packed of 90 mL (in 250 mL bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
bottle of
metody
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
pojemność butelki
250 mL
objętość butelki
90 mL , filling volume
pH
7.0
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-25°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Produkty
Culture Media for Compendial Methods
Dowiedz się więcej o naszej ofercie pożywek do badań mikrobiologicznych produktów niesterylnych, w pełni zgodnych z Farmakopeą Zharmonizowaną.