1.46332
Roślinny bulion peptonowy
pkg of 10 L bag with MPC connector, triple-bagged for Mediafill testing
Synonim(y):
VPB, TSB niepochodzące od zwierząt
About This Item
Polecane produkty
agency
EP
JP
USP
Poziom jakości
sterylność
sterile; sterile-filtered
Formularz
liquid (ready-to-use)
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pkg of 10 L bag with MPC connector
metody
cell counting: suitable (total microorganisms)
media fill: suitable
pH
7.3 (20.0 °C in H2O)
przydatność
suitable for (Mediafill testing)
nonselective for
Zastosowanie
aseptic process simulation
pharmaceutical
kompatybilność
stand alone
temp. przechowywania
2-25°C
Opis ogólny
Packaging: 10 L Bag with MPC connector and triple-bagged
Synonym: VPB, TSB non animal origin
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Powiązane treści
Rozwiązania do monitorowania środowiska zapewniają niezawodność pomieszczeń czystych dzięki produktom do monitorowania mikrobiologicznego powietrza, gazów, powierzchni i personelu.