1.46379
Tryptic Soy Broth Ready-to-use Bottles
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 1000 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles
Synonim(y):
CASO, Casein Soybean Digest Broth, SCDB, TSB, Tryptic Soy Broth, Tryptone Soya Broth
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 72
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
opakowanie
box of 6 bottles
pojemność butelki
1000 mL
bottle filling volume
1000 mL
pH
7.3
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
Opcje pożywek do testowania sterylności ułatwiają bezpośrednią inokulację próbek niepodlegających filtracji, w tym pożywki z kazeiną sojową i płynnym tioglikolanem.