Key Documents
14-618-M
Sigma-Aldrich
CD45 Protein, 10 µg
His6-tagged, recombinant, human CD45, amino acids 598-end, for use in Enzyme Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
rekombinowane
expressed in E. coli
masa cząsteczkowa
Mw 84 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... PTPRC(5788)
Opis ogólny
His6-tagged, recombinant, human CD45, amino acids 598-end
Product Source: expressed in E. coli
Zastosowanie
Research Category
Inflammation & Immunology
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: CD45
Target Sub-Family: Tyr phosphatase
Jakość
routinely evaluated by dephosphorylation of 100μM DiFMUP
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 months at -70°C
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1