Kluczowe dokumenty
14-522-M
Sigma-Aldrich
ABL (T315I) Protein, active
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Białko Abl (T315I), aktywne, 10 µg, Active, N-terminal His6-tagged recombinant human Abl, residues 27-end containing the T315I mutation. For use in Kinase Assays.
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 121 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
N-końcowy rekombinowany ludzki Abl znakowany His6, reszty 27-końcowe zawierające mutację T315I
Zawiera mutację gatekeepera T315I w domenie wiążącej ATP. Mutacja ta zmniejsza wrażliwość na Gleevec ponad 200-krotnie w porównaniu z sekwencją typu dzikiego.
Źródło produktu: Ekspresja przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21
Zastosowanie
Research Category
Metabolism
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Obesity
Metabolic Disorders
Osteoporosis
Arthritis
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: Abl
Target Sub-Family: TK
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-522M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of Abltide
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A non-ATP-competitive inhibitor of BCR-ABL overrides imatinib resistance
Gumireddy, K., et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 102, 1992-1997 (2005)