Kluczowe dokumenty
14-521
Sigma-Aldrich
Białko Arg, aktywne, ludzkie, 10 µg
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
opis
protein target Arg
Poziom jakości
oczyszczone przez
(Ni2+/NTA-agarose)
metody
activity assay: suitable
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... ABL2(27)
Opis ogólny
FUNKCJA: SwissProt: P42684 # Reguluje przebudowę cytoszkieletu podczas różnicowania komórek, podziału komórek i adhezji komórek. Lokalizuje się w dynamicznych strukturach aktyny i fosforyluje CRK i CRKL, DOK1 i inne białka kontrolujące dynamikę cytoszkieletu.
WSPÓŁCZYNNIK: Magnez lub mangan.
ROZMIAR: 1182 aminokwasy; 128343 Da
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Cytoplazma.
SPECYFICZNOŚĆ TKANKI: Szeroka ekspresja.
PTM: Fosforylowana po uszkodzeniu DNA, prawdopodobnie przez ATM lub ATR.
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: P42684 ## Należy do nadrodziny kinaz białkowych. Rodzina kinaz białkowych Tyr. Podrodzina ABL. & Zawiera 1 domenę kinazy białkowej. & Zawiera 1 domenę SH2. & Zawiera 1 domenę SH3.
Jakość
Routinely evaluated by phosphorylation of Abltide.
Właściwości fizyczne
121,9 kDa
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Komentarz do analizy
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2