Merck
1.41356
SAFC
Polyvinyl alcohol
28-99, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JPE
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH2CHOH-]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
13111042
agency
JPE
Ph. Eur.
Poziom jakości
opis
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,JPE
linia produktu
EMPROVE® ESSENTIAL
Formularz
scales
metody
API processing | nano-milling: suitable
mp
160-240 °C
Zastosowanie
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Klucz InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
When working on a pharmaceutical formulation, there are specific considerations to make and challenging hurdles to take before you can successfully launch your final drug product - formulation stability, release kinetics and bioavailability limitations just to name a few. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
Polyvinyl alcohol 28-99 is a synthetic, bio-compatible, toxicologically safe, and multi-compendial polymer. It is part of a portfolio spanning a wide range of pharmaceutical grade polyvinyl alcohols of different viscosities, hydrolysis grades and molecular weights and is well suited for a broad variety of pharmaceutical applications, including solid, liquid, and semi-solid formulations.
Informacje prawne
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
PVA spełnia wszystkie niezbędne wymagania do stosowania w preparatach okulistycznych i oferuje istotne korzyści w porównaniu z HPMC i CMC.