Kluczowe dokumenty
1.14266
Supelco
Alkohol poliwinylowy
protective colloid for argentometric titration
Synonim(y):
PVA, PVOH
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH2CHOH-]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
13111042
NACRES:
NB.21
Poziom jakości
Formularz
solid
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
zanieczyszczenia
≤0.001% Chloride (Cl)
pH
5.0-7.0 (0.2% in water)
mp
160-240 °C
gęstość nasypowa
400‑670 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Klucz InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Bioplastyczne folie z gumy Moringa Oleifera: W artykule omówiono rozwój skalowalnych i degradowalnych folii bioplastycznych z gumy Moringa oleifera zmieszanej z alkoholem poliwinylowym, przeznaczonych do zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych (Ranote et al., 2024).
  • Modyfikacja polietylenu o wysokiej gęstości: Modyfikacja polietylenu o wysokiej gęstości o strukturze włóknisto-porowatej przy użyciu biokompatybilnego alkoholu poliwinylowego jest badana w celu poprawy jego właściwości mechanicznych i wydajności środowiskowej (Yarysheva i Arzhakova, 2024).
  • Hydrożele alkoholu poliwinylowego wzmocnione nanowłóknami celulozy: Badania te mają na celu stworzenie wysokowytrzymałych, odpornych na zmęczenie hydrożeli przewodzących jony, wzmocnionych nanowłóknami celulozowymi na bazie alkoholu poliwinylowego, przeznaczonych do zastosowań w elastycznych czujnikach odkształcenia/ciśnienia i nanogeneratorach tryboelektrycznych (Li et al., 2024).
Komentarz do analizy
Chlorek (Cl): ≤ 0,001 %
Wartość pH (0,2 %; woda): 5,0 - 7,0
Wygląd roztworu: przechodzi test
Tożsamość (IR): przechodzi test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)