Kluczowe dokumenty
10851
Sigma-Aldrich
Kuraray Poval ®56-98
Mw ~195,000
Synonim(y):
Poly(vinyl alcohol)
About This Item
Wzór liniowy:
[-CH2CHOH-]n
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.23
masa cząsteczkowa
Mw ~195,000
Poziom jakości
zakres etykietowania
98.0-98.8 mol% hydrolysis
~4,300 polymerization
pozostałość po prażeniu
≤1%
lepkość
52-60 mPa.s, 4 % in H2O(20 °C)
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Klucz InChI
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Mowiol is a registered trademark of Kuraray Europe GmbH
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT SE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hye Rim Cho et al.
Anticancer research, 33(1), 223-230 (2012-12-26)
To evaluate the feasibility of the McA-RH7777 tumor model in Sprague-Dawley (SD) rats, for study of hepatoma and transarterial chemoembolization. McA-RH7777 rat hepatoma cells (1×10(7)) were inoculated into the left hepatic lobe of SD rats (n=38). Chemoembolization with left common
Solmaz Hajizadeh et al.
Journal of chromatography. A, 1274, 6-12 (2013-01-08)
In this work, a new macroporous molecularly imprinted cryogel (MIP composite cryogel) was synthesized by glutaraldehyde cross-linking reaction of poly(vinyl alcohol) (PVA) particles and amino-modified molecularly imprinted core-shell nanoparticles. The MIP core-shell nanoparticles were prepared using propranolol as a template
J H Seol et al.
Rhinology, 51(2), 137-142 (2013-05-15)
A number of different nasal packing materials are available for prevention of nasal bleeding after endoscopic sinus surgery. Polyvinyl alcohol (PVA) coated nasal packing is an expandable packing for use in rhinological surgery. This innovative surf- ace treatment helps to
Miao Zhang et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (73)(73), e4335-e4335 (2013-03-15)
Existing protocols for the generation of neurons from human pluripotent stem cells (hPSCs) are often tedious in that they are multistep procedures involving the isolation and expansion of neural precursor cells, prior to terminal differentiation. In comparison to these time-consuming
Feng-yong Liu et al.
Acta radiologica (Stockholm, Sweden : 1987), 54(1), 61-66 (2013-02-05)
Preoperative embolization of tumors is a well-established procedure that has been successfully applied in various clinical situations. Preoperative embolization can reduce the vascularity of tumors resulting in a clearer operative field, less difficult dissection, decreased blood loss, and, in some