1.37165
Spermidine
EMPROVE® EXPERT
Produkcja farmaceutyczna
Synonim(y):
Spermidine, 1,8-Diamino-4-azaoctane; N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, 1,8-Diamino-4-azaoctane, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
GMO free
GMP
opis
Aflatoxin-free
Melamin-free
DNase-free
RNase-free
linia produktu
EMPROVE® EXPERT
zanieczyszczenia
low in endotoxins
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
wielkość cząstki
(liquid or solidified mass)
gęstość
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2
Klucz InChI
ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Zastosowanie
The EMPROVE® Expert quality grade provided with this product is tested for microbial and endotoxin levels and is RNase- and DNase-free. Stability studies according to ICH Q7 are running and stability conclusions will be available via EMPROVE® Suite.
Działania biochem./fizjol.
Przestroga
Informacje prawne
najczęściej kupowane z tym produktem
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup