Kluczowe dokumenty
12-539
Sigma-Aldrich
Abltide, koniugat biotyny
Abltide, biotin conjugate primarily used in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Description: Synthetic peptide (EAIYAAPFAKKK), biotinylated at the C-terminus.
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: Abl
Target Sub-Family: TK
Jakość
Routinely evaluated as a substrate for Abl kinase.
Postać fizyczna
Lyophilized
Przechowywanie i stabilność
Lyophilized: 2 years at 4°C. Rehydrated: 6 months at -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1