About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Upstate®
Poziom jakości
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
human ... CDK7(1022)
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: CDK7/cyclinH/MAT1
Target Sub-Family: CMGC
Jakość
Routinely evaluated for use as a substrate in protein kinase assay.
Postać fizyczna
Liofilizowany proszek
Przechowywanie i stabilność
2 lata w temperaturze -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1