14-476-M
Cdk7/Cyclin H/MAT1 (CAK complex) Protein, active, 10 µg
Active complex of recombinant full length human Cdk7, containing a C-terminal His6-tag, recombinant full-length human Cyclin H untagged & recombinant full-length human MAT1 containing an N-terminal GST-tag, for use in Kinase Assays.
Synonim(y):
CDKN7, Cell division protein kinase 7, MO15, STK1, Serine/threonine-protein kinase 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Postać
liquid
okres trwałości
1 yr
masa cząsteczkowa
Mw 37.8 kDa (cyclin H)
Mw 39.9 kDa (cdk7)
Mw 62.8 kDa (MAT1)
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
rozpuszczalność
soluble
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... CDK7(1022)
Opis ogólny
Protein Target: CDK7/cyclinH/MAT1 Target Sub-Family: CMGC
Complex of recombinant full length human cdk7, containing a C-terminal His6-tag, recombinant full-length human cyclin H untagged and recombinant full-length human MAT1 containing an N-terminal GST-tag Product Source: All are expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Cdk-activating kinase (CAK) is a trimeric complex composed of cyclin-dependent kinase 7 (Cdk7), cyclin H, and RING finger protein Methionine Adenosyltransferase 1 (MAT1). Cyclin H activates Cdk7, while MAT1 plays a role in influencing the substrate specificity of the complex.
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Jakość
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2