Kluczowe dokumenty
1.25172
Millipore
Eshmuno® CP-FT Resin
RoboColumn Eshmuno® CP-FT, volume 0.6 mL, prepacked column
Synonim(y):
RoboColumn 9769 CP-FT, 0,6 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
ligand
(Sulfoisobutyl)
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Eshmuno®
Formularz
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
400 cm/hr max. flow rate
Śr. wewn. × dł. kolumny
5 mm × 30 mm
pojemność
0.6 mL
~70 mL, resin binding capacity
grupa aktywna macierzy
Polyvinyl Ether
średnia wielkość cząstek
50 μm
Zastosowanie
mAb
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
5 x 30 mm
Cechy i korzyści
Żywica chromatograficzna 9769 CP-FT umożliwia:
  • Doskonałe przepływowe usuwanie agregatów mAb
  • Wysoki odzysk produktu przy dużym obciążeniu masowym
  • Znaczne zmniejszenie objętości żywicy i buforu
  • Mniejszy ślad produkcyjny (mniejsze kolumny, zbiorniki buforowe itp.)
  • Warunki procesu o niskiej zawartości soli eliminują potrzebę rozcieńczania przed kolejnymi etapami wymiany jonowej
  • Znaczne zmniejszenie objętości przetwarzania poprawia ekonomikę filtracji wirusów i ultrafiltracji
  • Sztywna kulka bazowa umożliwia wyższe prędkości przepływu i łatwiejsze upakowanie w kolumnie
  • Wysoka stabilność chemiczna
  • Zgodność z 1% (v/v) wodnym alkoholem benzylowym zawierającym 150 mM NaCl i roztworami do przechowywania 0,1 M NaOH
Opakowanie
Plastikowe torby
Informacje prawne
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany