Kluczowe dokumenty
1.25168
Millipore
Eshmuno® CP-FT Resin
MiniChrom Column Eshmuno® CP-FT, volume 1 mL, prepacked column
Synonim(y):
MiniChrom Column Eshmuno® CP-FT, 1ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
ligand
(Sulfoisobutyl)
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Eshmuno®
Postać
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
400 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 20 mm
pojemność
1 mL
~70 mL, resin binding capacity
grupa aktywna macierzy
Polyvinyl Ether
średnia wielkość cząstek
50 μm
Zastosowanie
mAb
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
8 x 20mm
Cechy i korzyści
Eshmuno® CP-FT chromatography resin enables:
  • Superior flow-through removal of mAb aggregates
  • High product recoveries at high mass loadings
  • Significant reduction in resin and buffer volume
  • Smaller manufacturing footprint (smaller columns, buffer tanks, etc.)
  • Low salt process conditions eliminate the need for dilution before subsequent ion exchange steps
  • Significant reduction in processing volumes improves virus filtration and ultrafiltration processing economics
  • Rigid base bead enables higher flow rates and easier column packing
  • Strong chemical stability
  • Compatibility with 1 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl and storage solutions 0.1 M NaOH
Informacje prawne
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Dowiedz się więcej na temat dalszego przetwarzania mAb, a dokładniej chromatografii polerującej i związanych z nią produktów.