1.24568
Proteinase K
(from Tritirachium album) chromatographically purified lyophilized 30 mAnson-U/mg for biochemistry and molecular biology EC 3.4.21.14
Synonim(y):
Proteinase K from Tritirachium album, Tritirachium alkaline proteinase, Endopeptidase K
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
solid
masa cząsteczkowa
28.93 kDa
pH
6.2-6.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
gęstość
1.1 g/cm3
gęstość nasypowa
35 kg/m3
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Removes endotoxins that bind to cationic proteins such as lysozyme and ribonuclease A.
Reported useful for the isolation of hepatic, yeast, and mung bean mitochondria
Determination of enzyme localization on membranes
Treatment of paraffin embedded tissue sections to expose antigen binding sites for antibody labeling.
Digestion of proteins from brain tissue samples for prions in Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) research.
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Appearance (description): lyophilisate
Activity (hemoglobin; pH 7.5; 37 °C): ≥ 30.0 mAnsonU/mg
Spec. activity (calc. on protein): ≥ 40 mAnsonU/mg
DNases (Nicking activity; pBR 322; 6 h; 37 °C): not detectable
RNases (RNA; 2 h; 37°C): not detectable
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Wytyczne dotyczące stosowania proteinazy K, enzymu powszechnie stosowanego do degradacji białek oraz ochrony DNA i RNA przed degradacją w próbkach.
Proteinaza K pomaga w zastosowaniach biologii molekularnej poprzez trawienie białek strukturalnych, usuwanie nukleaz i izolowanie nienaruszonego genomowego DNA.