Kluczowe dokumenty
12-430
Sigma-Aldrich
Dimethyl-Histone H3 Peptide
Lys9, biotin conjugate
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Peptyd dimetylo-histonu H3 (Lys9), koniugat biotyny, Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes.
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
human ... H3F3B(3021)
Zastosowanie
Histony to podstawowe białka jądrowe, które są odpowiedzialne za strukturę nukleosomów włókien chromosomalnych u eukariontów.
Jakość
Routinely evaluated as a substrate for histone modifying enyzmes.
Postać fizyczna
Liofilizowany proszek
Przechowywanie i stabilność
2 lata w temperaturze -20°C
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
RamaKrishna Badugu et al.
The Journal of biological chemistry, 278(36), 34491-34498 (2003-06-27)
Association of the highly conserved heterochromatin protein, HP1, with the specialized chromatin of centromeres and telomeres requires binding to a specific histone H3 modification of methylation on lysine 9. This modification is catalyzed by the Drosophila Su(var)3-9 gene product and
Fluorescent penetration enhancers for transdermal applications.
Jennifer E Seto,Baris E Polat,Brett Vanveller,Renata F V Lopez,Robert Langer,Daniel Blankschtein
Journal of Controlled Release : Official Journal of the Controlled Release Society null
Critical function of the CD40 pathway in parvovirus B19 infection revealed by a hypomorphic CD40 ligand mutation.
Frank Blaeser,Michael Kelly,Karen Siegrist,Gregory A Storch,Richard S Buller et al.
Clinical Immunology (Orlando, Fla.) null