Kluczowe dokumenty
1.18701
Supelco
CombiCheck 100 Test, photometric
photometric, Spectroquant®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
SE.11
Nazwa produktu
CombiCheck 100, photometric, Spectroquant®
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
specyficzne anality
aluminium, lead, nickel, zinc
metody
photometry: suitable
metoda wykrywania
photometric (aluminium, lead, nickel and zinc)
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Spectroquant® CombiCheck 100 to wysokiej jakości roztwór laboratoryjny stosowany do wewnętrznej kontroli jakości i kontroli metod.
Te standardowe roztwory Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji metod międzynarodowych norm opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Zastosowanie
CombiCheck 100 może być używany do sprawdzania fotometrycznego systemu pomiarowego (odczynniki, urządzenie pomiarowe, obsługa) i trybu pracy.
Cechy i korzyści
  • Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
  • Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
  • Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
  • Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
  • Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Komentarz do analizy
Roztwór wzorcowy odczynnika R-1 :
Aluminium: 0,40 ± 0,05 mg/L
Ołów: 2,00 ± 0,20 mg/L Pb
Nikiel: 2,00 ± 0,20 mg/L Ni
Cynk: 0,750 ± 0,150 mg/L Zn
Roztwór addycyjny odczynnika R-2 (próbka spike):
Aluminium: 0.24 ± 0.04 mg/L
Ołów: 1.00 ± 0.15 mg/L Pb
Nikiel: 2.00 ± 0.20 mg/L Ni
Cynk: 0.250 ± 0.050 mg/L Zn
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2