Kluczowe dokumenty
1.18700
Supelco
CombiCheck 90
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
SE.11
specyficzne anality
cadmium, copper, iron, manganese
Poziom jakości
metody
photometry: suitable
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
20-25°C
Opis ogólny
Spectroquant® CombiCheck 90 to wysokiej jakości rozwiązanie laboratoryjne stosowane do wewnętrznej kontroli jakości i kontroli metod.
Te standardowe roztwory Spectroquant® doskonale uzupełniają nasze gotowe do użycia zestawy testowe i fotometry z oferty Spectroquant® i są idealne do walidacji metod międzynarodowych norm opisanych np. w ISO, EN, APHA i EPA.
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Reference Material Quality Grade w celu zapoznania się z kompleksowym przeglądem naszych różnych klas wzorców.
Zastosowanie
CombiCheck 90 może być używany do sprawdzania fotometrycznego systemu pomiarowego (odczynniki, urządzenie pomiarowe, obsługa) i trybu pracy.
Cechy i korzyści
  • Wyprodukowany i przetestowany w akredytowanym laboratorium DIN EN ISO 9001:2008.
  • Roztwór jest wstępnie rozcieńczony do stężenia mieszczącego się w zakresie naszych zestawów testowych Spectroquant®. Eliminuje to potrzebę rozcieńczania przed analizą, a tym samym pozwala uniknąć częstego źródła błędów.
  • Gotowe do użycia rozcieńczone materiały referencyjne (RM) wraz z rozszerzoną niepewnością pomiaru zapewniają absolutną precyzję.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) wyszczególniającym certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności
  • Bezpośrednia identyfikowalność ze standardowymi materiałami referencyjnymi (SRM) Narodowego Instytutu Standardów i Technologii (NIST) lub Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP).
  • Wiarygodne i powtarzalne wyniki
Komentarz do analizy
Roztwór wzorcowy odczynnika R-1 :
Kadm: 0,250 ± 0,030 mg/L Cd
Żelazo: 1,00 ± 0,15 mg/L Fe
Miedź: 2,00 ± 0,20 mg/L Cu
Mangan: 1,000 ± 0,15 mg/L Mn
Roztwór addycyjny odczynnika R-2 (próbka spike):
Kadm: 0,200 ± 0,030 mg/L Cd
Żelazo: 3,00 ± 0,30 mg/L Fe
Miedź: 3,00 ± 0,30 mg/L Cu
Mangan: 1,000 ± 0,15 mg/L Mn
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2