1.09881
Buffer concentrate
(glycine/hydrochloric acid), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 1.00 ± 0.02 (20°C) Titrisol®
Synonim(y):
Titrisols for preparation of buffer solutions
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
according to DIN 19266
linia produktu
Titrisol®
pH
1.00 (20 °C in H2O)
gęstość
1.02 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The Titrisol® concentrated buffer material combines ease of use and maximum precision for the routine calibration and monitoring of pH instruments. To prepare the ready-to-use pH buffer solution, simply dilute the Titrisol® buffer concentrate.
Cechy i korzyści
- Traceable to primary standard reference materials from NIST and PTB
- Analytical standard Grade
- Uncertainty data and traceability are documented in a comprehensive, batch-specific Certificate of Analysis.
Komentarz do analizy
Measured after dilution to 500 ml with a combination glass electrode after multiple point calibration (according to DIN 19268) with reference materials for the preparation of standard buffer solutions according to DIN 19266.
Informacje prawne
standardowe
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1