Key Documents
1.18465
Supelco
Phosphate Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Synonim(y):
Phosphate Visual Test Kit Refills
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Właściwości
refill
Poziom jakości
specyficzne anality
phosphate
kompatybilność
for use with MCOLORTEST®
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
This refill pack contains all the reagents for the MQuant® test kits 1.14846 and 1.18394 for the colorimetric evaluation of phosphate. When the reagents of the MQuant® test are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of MQuant® test kits, making it a particularly economical and ecological system.
Method
In sulfuric solution orthophosphate ions react with molybdate ions to form molybdophosphoric acid. Ascorbic acid reduces this to phosphomolybdenum blue (PMB). The phosphate concentration is measured semiquantitatively by visual colorimetric evaluation.
Informacje prawne
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1