1.14774
Nitrite Test Kit, colorimetric
0.1-10 mg/L (NO₂⁻), MQuant®
Synonim(y):
Wizualny zestaw testowy azotynów
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
Nazwa produktu
Test na azotyny, colorimetric, 0.1-10 mg/L (NO2-), for use with MCOLORTEST®
specyficzne anality
nitrite
Poziom jakości
zakres pomiaru
0.1-10 mg/L (NO2-)
kompatybilność
for use with MCOLORTEST®
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Method: colorimetric with color-disk comparator 0.1 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 1.0 - 1.8 - 3.0 - 6.0 - 10 mg/l NO MQuant®
Nitrite is naturally present in soil, water and food, and regularly testing its concentration is essential for many applications. With the MQuant® Nitrite test (formally MColortest®) Nitrites can be closely monitored in drinking and ground water as well as in process, waste, or aquarium water. The test can be used in:
Method
In acidic solution nitrite ions react with sulfanilic acid to form a diazonium salt, which in turn reacts with N-(1-naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride to form a red-violet azo dye. The nitrite concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color disk. The test evaluates the color reaction based on the transmitted light method. So even turbid and colored water samples can be analyzed without further preparation.
The color disk is made of very durable, lightfast plastic, thus suitable for industrial areas and wet environments.
- Groundwater and surface water, seawater
- Drinking water and mineral water
- Waters from aquaculture
- Boiler and boiler feed water, cooling water
- Wastewater and electroplating wastewater
- Food after appropriate sample pretreatment
- Soils after appropriate sample pretreatment
Method
In acidic solution nitrite ions react with sulfanilic acid to form a diazonium salt, which in turn reacts with N-(1-naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride to form a red-violet azo dye. The nitrite concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color disk. The test evaluates the color reaction based on the transmitted light method. So even turbid and colored water samples can be analyzed without further preparation.
The color disk is made of very durable, lightfast plastic, thus suitable for industrial areas and wet environments.
Zastosowanie
- Kliniczne i laboratoryjne cechy zakażeń układu moczowego u małych niemowląt: Omawia wyzwania diagnostyczne i charakterystykę zakażeń dróg moczowych u niemowląt, podkreślając znaczenie dokładnego wykrywania w celu ukierunkowania leczenia (Lo et al., 2018).
- Różnicowanie choroby Kawasaki od zakażenia dróg moczowych u gorączkujących dzieci z ropomoczem i podwyższonym poziomem białka C-reaktywnego: Koncentruje się na diagnostyce różnicowej w opiece pediatrycznej, która może wpływać na wybór testów azotynowych w celu dokładnej i terminowej diagnozy (Han i Lee, 2018).
- Wczesne cechy choroby Kawasaki z ropomoczem u gorączkujących niemowląt w wieku poniżej 6 miesięcy: Zajmuje się nakładaniem się objawów moczowych w chorobie Kawasaki, podkreślając przydatność testów azotynowych w złożonych przypadkach (Yoon et al., 2018).
- Aktualna praktyka dotycząca postępowania z przedoperacyjnymi wynikami badania moczu u kobiet poddawanych operacjom ginekologicznym w Walii: Przegląd procedur związanych z opieką przedoperacyjną w ginekologii, wskazujący na szersze zastosowanie testów azotynowych w protokołach szpitalnych (Walker et al., 2019).
Informacje prawne
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2