Kluczowe dokumenty
1.08024
Supelco
Ammonium Test Kit, colorimetric
0.2-5 mg/L (NH₄⁺), MQuant®
Synonim(y):
Wizualny zestaw testowy amonu
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nazwa produktu
Test amonowy, colorimetric, 0.2-5 mg/L (NH4+), for use with MQUANT®
specyficzne anality
ammonium
Poziom jakości
zakres pomiaru
0.2-5 mg/L (NH4+)
kompatybilność
for use with MQUANT®
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Metoda: kolorymetryczna, błękit indofenolowy, z kartą kolorów i przesuwnym komparatorem 0,2 - 0,4 - 0,6 - 1 - 2 - 3 - 5 mg/l NH₄⁺ MQuant®
Ten test MQuant® Ammonium (formalnie MColortest®) jest odpowiedni do oznaczania kolorymetrycznego przy użyciu łatwej w użyciu karty kolorów. Ocena uwzględnia nieoczyszczoną próbkę, więc nawet mętne i zabarwione próbki wody mogą być analizowane. Test mierzy zarówno jony amonowe, jak i rozpuszczony amoniak np. w wodach gruntowych i powierzchniowych, wodzie pitnej i akwariowej. Azot amonowy (NH4-N) występuje częściowo w postaci jonów amonowych, a częściowo w postaci amoniaku. Między tymi dwiema formami istnieje równowaga zależna od pH.
Metoda
W silnie zasadowym roztworze azot amonowy występuje prawie wyłącznie w postaci amoniaku, który reaguje ze środkiem chlorującym, tworząc monochloraminę. Ta z kolei reaguje z tymolem, tworząc niebieską pochodną indofenolu. Ze względu na nieodłączne żółte zabarwienie ślepej próby odczynnika, roztwór pomiarowy ma kolor od żółto-zielonego do zielonego. Stężenie amonu jest mierzone półilościowo poprzez przypisanie koloru do wartości na skali referencyjnej.
Test może być stosowany do oznaczania amonu w:
  • Wody gruntowe i powierzchniowe
  • Woda pitna i mineralna
  • Ścieki
  • Woda technologiczna
  • Woda akwariowa, woda z akwakultury
  • Woda zasilająca kotły i bojlery, woda chłodząca
  • Woda basenowa
  • Roztwory składników odżywczych do nawożenia
  • Gleby i żywność po odpowiedniej obróbce wstępnej próbki
Ten test nie jest odpowiedni dla wody morskiej.
Zastosowanie
  • Ocena zestawu do badania jonów amonowych w wodzie i jego przydatności do analizy zawartości białka w żywności...: Niniejsze badanie ocenia skuteczność zestawu testowego jonów amonowych do analizy jakości wody i jego potencjalnego zastosowania do określania zawartości białka w próbkach żywności, pokazując jego wszechstronność zarówno w naukach o środowisku, jak i żywności (Wu D et al., 2022).
  • Uwaga techniczna: Ocena kolorymetrycznego testu point-of-care do pomiaru stężenia amonu w moczu u okołoporodowego bydła mlecznego...: Badania te podkreślają zastosowanie kolorymetrycznego testu amonowego do monitorowania stanu zdrowia i stanu metabolicznego bydła mlecznego, demonstrując jego praktyczne zastosowanie w medycynie weterynaryjnej (Megahed AA, Constable PD, 2020).
  • Wykorzystanie celulolitycznych bakterii wiążących azot, Azomonas agilis do skutecznej degradacji pozostałości rolniczych...: Testy amonowe są wykorzystywane do monitorowania wiązania azotu i produkcji amoniaku w badaniach degradacji mikrobiologicznej, podkreślając ich rolę w zrównoważonym rolnictwie i gospodarce odpadami (Latt ZK et al., 2018).
  • [Badanie leków i trucizn w instytucjach niewyposażonych w analizator leków i trucizn - skupienie się na prostym teście jakościowym środków powierzchniowo czynnych]...: Niniejsze badanie demonstruje zastosowanie prostych testów amonowych do analizy jakościowej środków powierzchniowo czynnych w dochodzeniach kryminalistycznych i toksykologicznych, podkreślając ich znaczenie w warunkach braku zaawansowanych instrumentów analitycznych (Kojima Y et al., 2003).
  • Test [15N] amonu do diagnostyki czynności wątroby..: Test [15N] amonowy jest wykorzystywany do oceny czynności wątroby poprzez monitorowanie metabolizmu azotu, zapewniając cenny wgląd w zdrowie wątroby i wpływ różnych metod leczenia na czynność wątroby (Jung K et al., 1989).
Komentarz do analizy
Test aplikacji: zgodny
Informacje prawne
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3