1.14661
Phosphate Test Kit, colorimetric
0.25-3.0 mg/L (PO₄³⁻), MQuant®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego badania fosforanów
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Test na obecność fosforanów w wodzie słodkiej i morskiej, colorimetric, 0.25-3.0 mg/L (PO43-), for use with MQUANT®
specyficzne anality
phosphate
Poziom jakości
zakres pomiaru
0.25-3.0 mg/L (PO43-)
kompatybilność
for use with MQUANT®
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1