Key Documents
1.18463
Supelco
Nitrite Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
Właściwości
refill
Poziom jakości
specyficzne anality
nitrite
kompatybilność
for use with MCOLORTEST®
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
This refill pack contains all the reagents for the MQuant® test kits 1.14774, 1.14424, 1.14408 for the colorimetric evaluation of nitrite.
Method
In acidic solution nitrite ions react with sulfanilic acid to form a diazonium salt, which in turn reacts with N-(1-naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride to form a red-violet azo dye. The nitrite concentration is measured semiquantitatively by visual colorimetric evaluation.
Informacje prawne
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2