1.17316
RapidMicroBio Perforated Lid
hole D 0.6 mm, aluminum lid, for use with MAS-100 NT®
About This Item
Kod UNSPSC:
41103403
NACRES:
NA.74
Polecane produkty
Materiały
aluminum lid
agency
non-compendial
Właściwości
no. of holes 300 autoclavable
Gł. otworu
0.6 mm
Zastosowanie
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatybilność
for use with Contact Plates
for use with MAS-100 NT®
for use with MAS-100 VF®
Opis ogólny
Pokrywa perforowana RapidMicroBio z otworami 300x0,6 mm jest przeznaczona do użytku z przenośnymi próbnikami powietrza 11749/11749 Ex z filtrem lub bez. Jest kompatybilna z kasetami do monitorowania środowiska systemu 12059. Zestaw zawiera 3 zaciski, które zastąpią istniejące zaciski głowicy próbkującej wariantów 11749 w celu wyśrodkowania kaset. Perforowana pokrywa wykonana jest z anodyzowanego aluminium i może być sterylizowana w autoklawie. Zapewnia nominalne d50 wynoszące 1,1 μm przy natężeniu przepływu 100 litrów na minutę.
Zastosowanie
Pokrywa perforowana RapidMicroBio z otworami 300x0,6 mm, aluminiowa, z zaciskami do wszystkich wariantów przenośnego próbnika powietrza 11749 jest używana do monitorowania mikrobiologicznego powietrza za pomocą kaset do monitorowania środowiska 12059.
Informacje prawne
Growth Direct is a registered trademark of Rapid Micro Biosystems, Inc.
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG