Kluczowe dokumenty
1.17315
Millipore
RapidMicroBio Perforated Lid
hole D 0.6 mm, aluminum lid, for use with MAS-100 NT®, for use with MAS-100 VF®
About This Item
Kod UNSPSC:
41103403
NACRES:
NA.74
Materiały
aluminum lid
agency
non-compendial
Właściwości
no. of holes 300 autoclavable
Gł. otworu
0.6 mm
Zastosowanie
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
kompatybilność
for use with Contact Plates
for use with MAS-100 NT®
for use with MAS-100 VF®
Opis ogólny
Perforowana pokrywa RapidMicroBio z otworami 300x0,6 mm jest przeznaczona do użytku ze wszystkimi wariantami próbników powietrza 11749, 11749 Ex i 11750. Jest kompatybilna z kasetami do monitorowania środowiska systemu 12059. Ta perforowana pokrywa jest wykonana z anodyzowanego aluminium i może być sterylizowana w autoklawie. Zapewnia nominalne d50 wynoszące 1,1 μm przy przepływie 100 litrów na minutę.
Dla wszystkich wariantów 11749 wymagane są specjalne zaciski do centrowania kaset. Są one już zawarte w zakresie dostawy artykułu 1.17316.
Zastosowanie
Pokrywa perforowana RapidMicroBio z otworami 300x0,6 mm, aluminiowa do przenośnych próbników powietrza 11729 NT/NT Ex/VF jest używana do monitorowania mikrobiologicznego powietrza przy użyciu kaset do monitorowania środowiska 12059.
Informacje prawne
Growth Direct is a registered trademark of Rapid Micro Biosystems, Inc.
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG