1.15940
Crystal violet (C.I. 42555)
for microscopy Certistain®
Synonim(y):
Crystal violet (C.I. 42555), Hexamethylenepararosaniline chloride, Gentian violet (C.I. 42555), Hexamethyl-p-rosanilinium, Methyl violet 10 B
Formularz
solid
siła działania
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
skład
Dye, ≥88% spectrophotometric assay
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
189-194 °C
rozpuszczalność
10 g/L
gęstość
1.19 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
220‑400 kg/m3
εmax
2050-2450 at 589-594 nm in water at 0.002 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λ max (water): 589 - 594 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.002 g/l; water): 2050 - 2450
TLC-Test: passes test
Michler`s ketone: <0.10%
Loss on drying (110 °C): ≤ 10%
Suitability for microscopy: passes test
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List