1.15388
Płytki TLC, żel krzemionkowy 60 RP-8 F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonim(y):
RP-8 Płytki do chromatografii cienkowarstwowej z żelem krzemionkowym
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Polecane produkty
Materiały
glass support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 25 plates
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
250 μm
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
25 Płytki szklane 20 x 20 cm
Płytki modyfikowane RP służą dwóm celom: działają jako metoda pilotażowa dla HPLC i pozwalają na wybór różnych systemów rozpuszczalników do specjalnych separacji. Nasze warstwy krzemionkowe modyfikowane metodą RP są dobrze dostosowane do wielu wyzwań związanych z separacją, których nie jest w stanie pokonać krzemionka niemodyfikowana. Warstwy te wykorzystują wodne układy rozpuszczalników do rozdzielania skrajnie niepolarnych substancji i analizowania konkretnych substancji polarnych, które można dostosować do chromatografii par jonowych. Co więcej, warstwy krzemionkowe modyfikowane metodą RP są mniej zależne od wilgotności powietrza. W przeciwieństwie do niemodyfikowanej krzemionki, fazy RP nie wykazują aktywności katalitycznej. To sprawia, że są one płytkami z wyboru dla niestabilnych substancji, które mają tendencję do degradacji oksydacyjnej.
Zastosowanie
Szklane płytki TLC, modyfikowany RP-8 żel krzemionkowy pokryty flourescencyjnym wskaźnikiem F254s. Płytki TLC z żelem krzemionkowym modyfikowanym RP-8 są dostarczane w ilości 25 sztuk w rozmiarze 20x20 cm do zastosowań w chromatografii cienkowarstwowej.
Powiązanie
Zastępuje: 15388-7; 15388
Komentarz do analizy
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.5 - 11.5 µm
Layer thickness: 200 - 270 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm
Chromatographic testings:
A) Cholesterin test
hRf-values
- cholesterin, cholesterin test:
68 - 74
B) Steroid test
- methyltestosterone, steroid test: 45 - 55
- Reichstein S, steroid test: 65 - 75
- hydrocortisone, steroid test: 75 - 91
Typical value determined on an activated plate (120°C, 15 min)
Eluent a) aceton/ water (95/5 v/v)
Eluent b) acetonitrile/ water (70/30 v/v)
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.5 - 11.5 µm
Layer thickness: 200 - 270 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 35 µm
Chromatographic testings:
A) Cholesterin test
hRf-values
- cholesterin, cholesterin test:
68 - 74
B) Steroid test
- methyltestosterone, steroid test: 45 - 55
- Reichstein S, steroid test: 65 - 75
- hydrocortisone, steroid test: 75 - 91
Typical value determined on an activated plate (120°C, 15 min)
Eluent a) aceton/ water (95/5 v/v)
Eluent b) acetonitrile/ water (70/30 v/v)