1.14582
mEC-broth z nowobiocyną
for microbiology
About This Item
Kod UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
medium granules (dehydrated (DCM))
producent / nazwa handlowa
GranuCult®
metody
microbiological culture: suitable
pH
6.7-7.1 (25 °C, 36.7 g/L in H2O, after autoclaving)
rozpuszczalność
36.7 g/L
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
pathogen testing
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
Escherichia coli
Komentarz do analizy
Wygląd (klarowność): klarowny
Wygląd (kolor): żółtawy do żółtawo-brunatnego
Wartość pH (25 °C): 6.7 - 7.1
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 35150 (O157)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 10000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≥ 10000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Proteus hauseri ATCC 13315): ≥ 10000
Wzrost (Escherichia coli ATCC 35150 (O157)): >10 przezroczystych kolonii o bladożółto-brązowym wyglądzie na agarze SMAC
Wzrost (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): >10 różowych kolonii na agarze SMAC
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): całkowite zahamowanie na TSA
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): całkowite zahamowanie na TSA
Mieszane inokulum E.coli, P.hauseri i E.faecalis
Dodatkowo monokultura E.faecalis
Potwierdzenie na agarze SMAC resp. Tryptic soy agar
Inkubacja:
bulion mEC: 18 - 24 godzin w temperaturze 41,5 ± 1 °C w warunkach tlenowych
Potwierdzenie na SMAC agar resp. Tryptic Soy Agar: 18 - 24 godzin w temperaturze 35 ± 1 °C w warunkach tlenowych
Wygląd (kolor): żółtawy do żółtawo-brunatnego
Wartość pH (25 °C): 6.7 - 7.1
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 35150 (O157)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): ≤ 100
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): ≥ 10000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): ≥ 10000
Inokulum na podłożu referencyjnym (Proteus hauseri ATCC 13315): ≥ 10000
Wzrost (Escherichia coli ATCC 35150 (O157)): >10 przezroczystych kolonii o bladożółto-brązowym wyglądzie na agarze SMAC
Wzrost (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): >10 różowych kolonii na agarze SMAC
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): całkowite zahamowanie na TSA
Wzrost (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): całkowite zahamowanie na TSA
Mieszane inokulum E.coli, P.hauseri i E.faecalis
Dodatkowo monokultura E.faecalis
Potwierdzenie na agarze SMAC resp. Tryptic soy agar
Inkubacja:
bulion mEC: 18 - 24 godzin w temperaturze 41,5 ± 1 °C w warunkach tlenowych
Potwierdzenie na SMAC agar resp. Tryptic Soy Agar: 18 - 24 godzin w temperaturze 35 ± 1 °C w warunkach tlenowych
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3