Kluczowe dokumenty
1.14567
Supelco
Replacement filter
for use with Extrelut® NT 20 HDPE columns
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
metody
supported liquid extraction (SLE): suitable
Poziom jakości
kompatybilność
for use with Extrelut® NT 20 HDPE columns
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
for EXtrelut® NT 20 HDPE columns
Komentarz do analizy
purity test (TLC): conforms
Informacje prawne
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.