Kolumny, żywice i akcesoria do wspomaganej ekstrakcji cieczy
Ekstrakcja ciecz-ciecz (LLE) to proces ekstrakcji rozpuszczalnikiem, który oddziela analit poprzez przeniesienie go z jednego niemieszającego się rozpuszczalnika do innego rozpuszczalnika za pomocą lejka rozdzielającego. Wspierana ekstrakcja cieczowa (SLE) jest rodzajem procesu LLE, w którym polarny nośnik stały działa jako nośnik rozpuszczalnika.
Przygotowanie próbki jest istotnym i czasochłonnym etapem analizy, a selektywne przygotowanie próbki jest niezbędne do wykorzystania korzyści oferowanych przez zaawansowane instrumenty analityczne. Jednak klasyczne podejście LLE może być czasochłonne ze względu na tworzenie emulsji, słabą separację faz i duże zużycie rozpuszczalnika.
Nasze sorbenty EXtrelut® i kolumny do ekstrakcji ciecz-ciecz oferują bardziej wydajne LLE, szczególnie w przypadku przygotowywania próbek matryc wodnych. Sorbent EXtrelut® NT upraszcza LLE poprzez zastąpienie lejka rozdzielającego. Ten pozbawiony emulsji, jednoetapowy proces jest łatwy w obsłudze i wydajny pod względem zużycia rozpuszczalnika oraz zapewnia oszczędność materiału i czasu w porównaniu z klasyczną separacją lejkową.
SorbentEXtrelut® NT jest wykorzystywany do przygotowywania próbek dla przemysłu klinicznego, diagnostycznego, spożywczego i napojów, a także do analiz przemysłowych, domowych i ścieków.
Czytaj więcej o
Kolumny EXtrelut® NT pre-packed
Oferujemy trzy wstępnie zapakowane kolumny EXtrelut® NT do ekstrakcji związków lipofilowych z roztworów wodnych w zależności od objętości próbki. EXtrelut® NT1 może pomieścić maksymalnie 1 ml. Kolumny EXtrelut® NT3 i EXtrelut® NT20 mogą pomieścić odpowiednio do 3 ml i 20 ml. W tej kolumnie elucja jest przeprowadzana z 2-3-krotną objętością próbki.
EXtrelut®. Materiał opakowaniowy NT luzem & opakowania uzupełniające dla SLE
Materiał opakowaniowy EXtrelut® NT jest dostępny do przygotowania kolumn ekstrakcyjnych o dużej objętości. Ponadto oferujemy opakowania uzupełniające EXtrelut® NT do ponownego napełniania kolumn EXtrelut® NT20.
EXtrelut® NT
Oferujemy również akcesoria EXtrelut® NT, takie jak rurki zbiorcze z zakrętkami i kaniule z końcówką Luer do szklanych kolumn EXtrelut® NT1 i EXtrelut® NT3. Wymienne filtry są również dostępne dla wszystkich trzech kolumn EXtrelut® NT.
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Brochure: Solid Phase Extraction
- Replace Classical Liquid-Liquid Extractions with EXtrelut® NT
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.