Kluczowe dokumenty
1.11926
Millipore
Yeast extract
for biotechnology Fermtech®
Synonim(y):
Yeast extract, Extract of yeast
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106212
Numer indeksu EC:
232-387-9
pochodzenie biologiczne
yeast
Poziom jakości
Formularz
solid
temp. samozapłonu
>200 °C
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
rozpuszczalność
410 g/L
gęstość
0.5 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
490 kg/m3
Zastosowanie
microbiology
temp. przechowywania
15-25°C
Komentarz do analizy
Appearance: Brownishyellow fine powder
Identity: passes test
Total nitrogen (N) (calculated on dried substance): ≥ 8.4 %
Amino nitrogen: ≥ 4.0 %
pH-value: 5.5 - 6.0
Loss on drying: ≤ 6.0 %
Ash (without salt): ≤ 13.0 %
Informacje prawne
FERMTECH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany