Kluczowe dokumenty
1.11724
Supelco
Spectromelt® A 14
51% di-lithium tetraborate/ 27% lanthane(III) oxide/ 12% lithium metaborate/ 10% lithium fluoride
About This Item
Kod UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
gęstość nasypowa
1000‑1200 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
Komentarz do analizy
Chlorek (Cl): ≤ 50 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 20 ppm
Krzemian (SiO₂): ≤ 300 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 50 ppm
Ag (Srebro): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 50 ppm
Ba (Bar): ≤ 5 ppm
Ca (Wapń): ≤ 50 ppm
Cd (Kadm): ≤ 5 ppm
Co (Kobalt): ≤ 5 ppm
Cr (Chrom): ≤ 5 ppm
Cu (Miedź): ≤ 5 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 10 ppm
K (Potas): ≤ 100 ppm
Mg (Magnez): ≤ 10 ppm
Mn (Mangan): ≤ 5 ppm
Na (Sód): ≤ 50 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 5 ppm
Pb (Ołów): ≤ 20 ppm
Sr (Stront): ≤ 5 ppm
Zn (Cynk): ≤ 10 ppm
Strata przy zapaleniu (800 °C): ≤ 1.0 %
Gęstość nasypowa: około 110
Informacje prawne
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3