Kluczowe dokumenty
1.09947
Supelco
Krzemowy standard
1000 mg Si, (SiCl₄ in 14% NaOH) Titrisol®
Synonim(y):
Krzemowy wzorzec odniesienia dla ICP/AAS
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
Titrisol®
Formularz
concentrate
stężenie
1000 mg Si in 14% NaOH
metody
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
gęstość
1.15 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
Wzorzec krzemu jest stosowany jako roztwór wzorcowy do oznaczania krzemu w roztworach wodnych przy użyciu elektrotermicznej atomowej spektrometrii absorpcyjnej.
Cechy i korzyści
  • Titrisol11148 oferuje szeroką gamę stężonych wzorców pojedynczych pierwiastków.
  • Rozcieńczyć stężony roztwór, aby uzyskać pożądane stężenie wzorca.
  • Bezpośrednio identyfikowalne ze standardowymi materiałami odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Dostarczane w łatwych w obsłudze plastikowych ampułkach.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) zawierającym informacje o partii NIST i minimalnym okresie trwałości.
  • Zapewnia wiarygodne i powtarzalne wyniki.
  • Komentarz do analizy
    zawartość (Si): 1000 mg / ampułkę
    Metoda oznaczania: ICP-OES
    (identyfikowalna z NIST - SRM 3150)
    Dokładność metody: +/- 5 mg
    Informacje prawne
    Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Piktogramy
    Corrosion
    Hasło ostrzegawcze
    Danger
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Klasyfikacja zagrożeń
    Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
    Zagrożenia dodatkowe
    Kod klasy składowania
    8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 1