Key Documents
1.08238
Millipore
Glycerol triacetate
for biochemistry
Synonim(y):
Glycerol triacetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41141833
Numer indeksu EC:
203-051-9
ciśnienie pary
<0.1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Postać
liquid
temp. samozapłonu
430 °C
siła działania
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.1-7.7 % (v/v)
pH
5.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
tw
258 °C/1013 hPa
mp
-78 °C
temp. przejścia
flash point 138 °C
rozpuszczalność
64 g/L
gęstość
1.16 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Purity (GC): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20/4): 1.157 - 1.159
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.2 %
Suitability as enzyme substrate (tested with Lipase): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
298.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
148 °C - closed cup