1.08208
Triethylammonium acetate buffer solution
for the purification of chemically synthesized oligonucleotides (1 mol/l) pH 7,0
About This Item
Kod UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.05
Polecane produkty
ciśnienie pary
23 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
pH
7.0 (20 °C in H2O)
bp
100 °C
gęstość
1 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
for the purification of chemically synthesized oligonucleotides (1 mol/l) pH 7,0
Komentarz do analizy
Evaporation residue≤ 0.01 %pH-value (1 mol/l)6.9 - 7.1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3