1.07020
Dichloromethane
for analysis EMPARTA® ACS
Synonim(y):
DCM, chlorek metylenu, dichlorek metylenu
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
2.9 (vs air)
ciśnienie pary
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
linia produktu
EMPARTA®
Próba
≥99.5% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
siła działania
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
granice wybuchowości
22 %
zanieczyszczenia
≤0.00002% Free chlorine (as Cl)
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.02% Water
pozostałość po odparowaniu
≤0.002%
kolor
clearAPHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
gęstość
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Klucz InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Tożsamość (IR): zgodna
Wygląd: klarowny
Kolor: ≤ 10 Hazen
Kwas miareczkowy: ≤ 0.0003 meq/g
Wolny chlor (jako Cl): ≤ 0,00002 %
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0,002 %
Woda: ≤ 0,02 %
Stabilizowany około 50 ppm 2-metylo-2-butenu.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash