Kluczowe dokumenty
1.05582
Supelco
Arkusze aluminiowe TLC, żel krzemionkowy 60 ze strefą koncentracji 20 x 2,5 cm
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Synonim(y):
Strefa koncentracji Arkusze aluminiowe TLC
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiały
aluminum support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
opakowanie
pkg of 25 sheets
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
200 μm
płytka dł. × szer.
20 cm × 20 cm
arkusz dł. × szer.
20 cm × 20 cm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
25 Blachy aluminiowe 20 x 20 cm
Płytki te pozwalają użytkownikom na szybkie i łatwe zastosowanie dowolnego rodzaju próbki, nawet dużych objętości rozcieńczonych próbek. Nasze płytki ze strefą koncentracji opierają się na różnych właściwościach adsorpcyjnych dwóch adsorbentów. Pierwszy z nich to adsorbent koncentrujący o dużych porach, na który nakładane są próbki; drugi to warstwa selektywna do separacji. Niezależnie od kształtu, rozmiaru lub położenia plamek, próbka zawsze koncentruje się jako wąskie pasmo, w którym nakładają się dwa adsorbenty i gdzie rozpoczyna się separacja. Płytki te pozwalają użytkownikom na szybkie i łatwe zastosowanie dowolnego rodzaju próbki, nawet dużych ilości rozcieńczonych próbek.
Powiązanie
Zastępuje: 5582-7; 5582
Komentarz do analizy
Powierzchnia właściwa (wg BET; pomiar 5-punktowy): 480 - 540 m²/g
Objętość porów (N₂-izoterma): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (dyfrakcja laserowa, rozkład wielkości): 9.7 - 11.7 µm
Grubość warstwy: 160 - 220 µm
Odchylenie grubości warstwy na płytkę: ≤ 40 µm
Grubość warstwy w strefie koncentracji: 90 - 140 µm
Wahania grubości strefy koncentracji: ≤ 30 µm
Testy chromatograficzne:
test koloru
wartości hRf
- bleu vif organol, test koloru, lipofil:
11 - 25
- Ceres Black G, test koloru, lipofil: 34 - 48
- ceres Violet brn, test koloru, lipofil: 52 - 67
liczba separacji (test koloru, lipofil): ≥ 10,5
Typowa wartość określona na kondycjonowanym arkuszu
Eluent: toluen (45% wilgotności względnej).