Key Documents
1.05238
Supelco
Ion exchanger Dowex 50 WX 4
(strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41115711
Poziom jakości
Postać
beads
temp. samozapłonu
>500 °C
metody
LPLC: suitable
macierz
PS-DVB
grupa aktywna macierzy
SCX
wielkość cząstki
180-500 μm
pojemność
640 - 720  g/kg water absorbing capacity
gęstość
1.040 g/cm3 at 20 °C
metoda separacji
cation exchange
temp. przechowywania
15-25°C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Klucz InChI
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Description: moist beige spherules
Total capacity (wet): ≥ 1.1 mol/l
Particle size (0.18-0.5 mm): ≥ 70.0 %
Informacje prawne
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3