1.04439
Mercury(II) nitrate monohydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Mercury(II) nitrate monohydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. Ph. Eur.
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.0% (complexometric)
Formularz
solid
siła działania
26 mg/kg LD50, oral (Rat)
75 mg/kg LD50, skin (Rat)
pozostałości po redukcji
≤0.01%
mp
54.6 °C (anhydrous substance)
gęstość
3.89 g/cm3 at 20.2 °C
gęstość nasypowa
1200 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
ślady kationów
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
Klucz InChI
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Residue after reduction: ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3