Kluczowe dokumenty
1.03887
Supelco
Fluoresceina sodowa (C.I. 45350)
Fluorescence indicator Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Fluorescein sodium (C.I. 45350)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H10Na2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
376.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171501
Numer indeksu EC:
208-253-0
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
Fluoresceina sodowa (C.I. 45350), indicator Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Poziom jakości
Formularz
powder
siła działania
6720 mg/kg LD50, oral (Rat)
strata
≤10% loss on drying, 110°C
kolor
red-brown
pH
8.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>300 °C
rozpuszczalność
500 g/L
gęstość nasypowa
600 kg/m3
λmaks.
490-492 nm (buffer pH 8.0)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]c1cc2c(cc1)C(=C4C(=CC(=O)C=C4)O2)c3c(cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;;/h1-10,21H,(H,23,24);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
Komentarz do analizy
Wygląd: Czerwonawo-brązowy proszek, ostatecznie z ziarnistymi i jasnymi częściami.
Tożsamość (spektrum UV/VIS): przechodzi test
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Maksymalna absorpcja λmax. (bufor pH 8.0): 490 - 492 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,005 g/l; bufor pH 8,0; kal. na wysuszonej substancji): ≥ 1850
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 10 %
Przydatność jako wskaźnik (wskaźnik adsorpcji dla argentometrii): przechodzi pomyślnie test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup