Kluczowe dokumenty
1.03562
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-d6
deuteration degree min. 99.95% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonim(y):
Deuterowany DMSO
About This Item
Wzór liniowy:
(CD3)2SO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.17
Beilstein:
1237248
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Numer indeksu EC:
218-617-0
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.42 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
czystość izotopowa
≥99.95 atom % D
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
573 °F
siła działania
14500 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
granice wybuchowości
42 %
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.020% Water (HO + DO) (Karl Fischer)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C
temp. przejścia
flash point 88 °C
gęstość
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
Klucz InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Opis ogólny
Szeroka gama deuterowanych rozpuszczalników MagniSolv o wyjątkowo niskiej zawartości wody resztkowej, doskonałej czystości chemicznej i najwyższym dostępnym wzbogaceniu izotopowym może zaspokoić najbardziej wymagające potrzeby naukowców. W zależności od zastosowania i czułości spektrometru NMR oferujemy rozpuszczalniki o stopniu deuteracji od 98% do 99,96%. W przypadku wszystkich rozpuszczalnych w wodzie deuterowanych produktów standardowych, zawartość wody jest określona zarówno według Karla Fischera, jak i NMR.
Zastosowanie
Stopień deuteracji dimetylosulfotlenku-D6 min. 99,95% dla spektroskopii NMR MagniSolv. CAS 2206-27-1, wzór chemiczny (CD)SO.
Charakterystyka techniczna
Stężenie nasycenia w powietrzu: 8,0 g/m3 (20 °C)
Komentarz do analizy
Stopień deuteracji: ≥ 99,95%
Woda (K. Fischer, HO + DO): ≤ 0,020%
Test wydajności (spektrum NMR): przechodzi test
Woda (NMR, HO): ≤ 0,010%
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Informacje prawne
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C