1.01846
Manganese Test, photometric
photometric, 0.005-2.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Manganese Test, photometric, 0.005-2.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
zastosowanie
sufficient for 250 tests
specyficzne anality
manganese
zakres pomiaru
0.005-2.00 mg/L (Mn)
metody
photometry: suitable
kompatybilność
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
metoda wykrywania
photometric (PAN)
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
This Spectroquant® Manganese Reagent Test allows the accurate quantification of the concentration of all manganese ion species in aqueous samples.
Method applied: All manganese ions are reduced to manganese(II) ions using ascorbic acid. In weakly alkaline solution these to manganese(II) ions react with 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol (PAN) to form a red complex which is determined photometrically.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Thyroid
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Photometric determination subsequent to acid mineralisation