Kluczowe dokumenty
1.00816
Supelco
Manganese Test, photometric
photometric, 0.10-5.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nazwa produktu
Test komórek manganowych, photometric, 0.10-5.00 mg/L (Mn), Spectroquant®
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
zastosowanie
sufficient for 25 tests
specyficzne anality
manganese
zakres pomiaru
0.10-5.00 mg/L (Mn)
metody
photometry: suitable
kompatybilność
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
metoda wykrywania
photometric (Formaldioxime)
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Metoda: fotometryczna 0,10 - 5,00 mg/l Mn Spectroquant®
Metoda jest analogiczna do DIN 38406-2.
Spectroquant® Manganese Cell Test umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie zawartości jonów manganu(II) w próbkach wodnych.
Zastosowana metoda: W roztworze alkalicznym jony manganu(II) reagują z oksymem, tworząc czerwono-brązowy kompleks, który jest oznaczany fotometrycznie.
Testy komórkowe Spectroquant®są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Zastosowanie
  • Małocząsteczkowe sondy fluorescencyjne do wykrywania metali biologicznych aktywnych redoks na podstawie wiązania i aktywności...: Niniejszy przegląd omawia rozwój małocząsteczkowych sond fluorescencyjnych do wykrywania metali aktywnych redoks, w tym manganu, w układach biologicznych. Sondy te umożliwiają precyzyjne pomiary analityczne i są niezbędne do zrozumienia homeostazy jonów metali i sygnalizacji w komórkach. Test komórkowy z manganem zapewnia cenny wgląd w biologię redoks i interakcje metali (Grover et al., 2024).
  • Dziesięciominutowy test biologiczny do badania toksyczności metali za pomocą słodkowodnej wiciowca Euglena agilis...: Niniejsze badanie wprowadza szybki test biologiczny do oceny toksyczności metali przy użyciu Euglena agilis. Test komórkowy z manganem jest kluczowym elementem tego testu biologicznego, zapewniając szybką i niezawodną metodę oceny toksyczności manganu w środowiskach słodkowodnych (Choi et al., 2022).
  • Kompleks manganu (II) związany z zasadą Schiffa S-benzyloditiokarbazanu: Synteza, charakterystyka, aktywność terapeutyczna in vitro i badania interakcji białek...: Badania koncentrują się na syntezie i charakterystyce kompleksu manganu (II), badaniu jego potencjału terapeutycznego i interakcji z białkami. Test komórek manganowych odgrywa istotną rolę w analizie właściwości biochemicznych i skuteczności kompleksu (Kongot et al., 2020).
  • [Nowe materiały nadające się do implantacji - przygotowanie do implantacji]...: W artykule omówiono nowe materiały na implanty medyczne, podkreślając znaczenie biokompatybilności i trwałości. Test komórek manganowych służy do oceny interakcji między materiałami na bazie manganu a tkankami biologicznymi, zapewniając ich bezpieczeństwo i skuteczność implantacji (Adam et al., 2003).
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system, spleen
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Photometric determination subsequent to acid mineralisation