Kluczowe dokumenty
1.10015
Supelco
Aluminum Test Strips, colorimetric
10-250 mg/L (Al), MQuant®
Synonim(y):
Aluminium chemical test strips
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nazwa produktu
Aluminium Test, colorimetric, 10-250 mg/L (Al), MQuant®
opis
semi-quantitative
Poziom jakości
linia produktu
MQuant®
specyficzne anality
aluminium
zakres pomiaru
10-250 mg/L (Al)
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Aluminium compounds are used as precipitating agents (flocculants) for water treatment plants, swimming baths and in paper manufacturing. MQuant Aluminium test strips can usually be applied directly here to test the effectiveness of the filter in process control. Using these test strips, the aluminium concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the reaction zone on the test strip with the fields of the color scale. All necessary reagents for the test are already included for a fast and easy analysis. The test strips are perfect for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the aluminium concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as a Reflectoquant and Spectroquant test.
Method: colorimetric with test strips and reagents 10 - 25 - 50 - 100 - 250 mg/l Al MQuant®
Informacje prawne
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2