Kluczowe dokumenty
1.01562
Supelco
Absorption tube for CO₂
(sodium hydroxide on support)
Synonim(y):
Carbon dioxide absorption
About This Item
Kod UNSPSC:
41104911
Poziom jakości
pH
13.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
gęstość nasypowa
800 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
Komentarz do analizy
Absorption capacity for CO₂: ≥ 50.0 %
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1