100073
Inhibitor 15-PGDH
The 15-PGDH Inhibitor controls the biological activity of 15-PGDH. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Synonim(y):
5-(4-(2-cykloheksyloetoksy)-3-metoksybenzylideno)tiazolidyno-2,4-dion
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL, clear, pale yellow
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(NC/1=O)SC1=C/C2=CC=C(OCCC3CCCCC3)C(OC)=C2
InChI
1S/C19H23NO4S/c1-23-16-11-14(12-17-18(21)20-19(22)25-17)7-8-15(16)24-10-9-13-5-3-2-4-6-13/h7-8,11-13H,2-6,9-10H2,1H3,(H,20,21,22)/b17-12-
Klucz InChI
REFPRDWFDSQKAG-ATVHPVEESA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2